Läs mer
3-nitrofenol, 98+%
Beskrivning
3-Nitrofenol används som indikator i 0,3% Soln i 50% alkohol pH: 6,8 Färglös, 8,6 Gul. Det används i syntesen av RAGE-hämmare via företring av fenoler. Används även vid syntes av kinashämmare mot mutation av epidermal tillväxtfaktorreceptor T790M.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-Nitrofenol används som indikator i 0,3% Soln i 50% alkohol pH: 6,8 Färglös, 8,6 Gul. Det används i syntesen av RAGE-hämmare via företring av fenoler. Används även vid syntes av kinashämmare mot mutation av epidermal tillväxtfaktorreceptor T790M.
Löslighet
Lösligt i vatten (30 mg/ml), eter, alkohol, aceton och etanol (700 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras i en väl tillsluten behållare. Undvik kontakt med oxiderande material. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrophenol |
| Smältpunkt | 93°C to 98°C |
| Densitet | 1.49 |
| Kokpunkt | 194°C (70 mmHg) |
| Flampunkt | >100°C (212°F) |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN1663 |
| Beilstein | 1907946 |
| Merck Index | 14,6619 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (30mg/ml),ether,alcohol,acetone,and ethanol (700mg/ml). |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3-Nitrophenol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: m-Nitrophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.