Läs mer
3-nitrofenol, 98+%
Produktkod. 11438196
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438196 250 g 250g
11418196 10 g 10g
11428196 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15312.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 554-84-7 | C6H5NO3 | 139,11 g/mol
3-Nitrofenol används som indikator i 0,3% Soln i 50% alkohol pH: 6,8 Färglös, 8,6 Gul. Det används i syntesen av RAGE-hämmare via företring av fenoler. Används även vid syntes av kinashämmare mot mutation av epidermal tillväxtfaktorreceptor T790M.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-Nitrofenol används som indikator i 0,3% Soln i 50% alkohol pH: 6,8 Färglös, 8,6 Gul. Det används i syntesen av RAGE-hämmare via företring av fenoler. Används även vid syntes av kinashämmare mot mutation av epidermal tillväxtfaktorreceptor T790M.
Löslighet
Lösligt i vatten (30 mg/ml), eter, alkohol, aceton och etanol (700 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras i en väl tillsluten behållare. Undvik kontakt med oxiderande material. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-84-7
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00007240
InChI-nyckel RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
IUPAC-namn 3-nitrofenol
LEDER OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophenol
Smältpunkt 93 °C till 98 °C
Densitet 1.49
Kokpunkt 194 °C (70 mmHg)
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1663
Beilstein 1907946
Merck Index 14,6619
Löslighetsinformation Löslig i vatten (30 mg/ml), eter, alkohol, aceton och etanol (700 mg/ml).
Formel vikt 139.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.