Läs mer
3-Nitrophenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891241
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891241 25 g 25g
15801251 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891241 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8208950025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-84-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Specifikationer
Smältpunkt 95°C to 98°C
Densitet 1.49 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 194°C/93 hPa
MDL-nummer MFCD00007240
Kvantitet 25 g
Synonym 3-Nitrophenol, m-Nitrophenol, 3-Nitrophenol