Läs mer
3-Nitrophenol, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrophenol |
| Smältpunkt | 95°C to 98°C |
| Kokpunkt | 194°C/93 hPa |
| CAS | 554-84-7 |
| MDL-nummer | MFCD00007240 |
| Densitet | 1.49 g/cm3 at 20°C |
| Synonym | 3-Nitrophenol, m-Nitrophenol, 3-Nitrophenol |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.11 |
| Kvalitet | Research |