Learn More
3-Nitrophenol, Supelco™
Product Code. 15817530
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
15817530 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15817530 Supplier Supelco Supplier No. 1067940025
 Restricted Item
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Melting Point 95°C to 98°C
Boiling Point 194°C/93 hPa
CAS 554-84-7
MDL Number MFCD00007240
Density 1.49 g/cm3 at 20°C
Synonym 3-Nitrophenol, m-Nitrophenol, 3-Nitrophenol
Quantity 25 g
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Grade Research
Chemical Name or Material 3-Nitrophenol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.