Läs mer
3-nitrofenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrophenol |
| CAS | 554-84-7 |
| Molekylformel | C6 H5 N O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Phenol','3-nitro-, Phenol','m-nitro- (8CI), 3-Nitrophenol, 1-Hydroxy-3-nitrobenzene, 3-Hydroxynitrobenzene, NSC 1551, m-Hydroxynitrobenzene, m-Nitrophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H |
| LEDER | Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-nitrofenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.11 |
| Formel vikt | 139.0269 |