Läs mer
3-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30472724
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30472724 25 g
1 options
Produktkod. 30472724 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49693525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophenol
CAS 554-84-7
Molekylformel C6 H5 N O3
Kvantitet 25 g
Synonym Phenol','3-nitro-, Phenol','m-nitro- (8CI), 3-Nitrophenol, 1-Hydroxy-3-nitrobenzene, 3-Hydroxynitrobenzene, NSC 1551, m-Hydroxynitrobenzene, m-Nitrophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
LEDER Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Formel vikt 139.0269