Läs mer
(3-nitrofenyl)ättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Nitrophenyl)acetic Acid |
| CAS | 1877-73-2 |
| Molekylformel | C8 H7 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid','3-nitro-, Acetic acid','(m-nitrophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Nitrobenzeneacetic acid, (m-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(3-Nitrophenyl)acetic acid, 3-Nitrophenylacetic acid, NSC 93911 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c10-8(11)5-6-2-1-3-7(4-6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)Cc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(3-nitrofenyl)ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 181.0375 |