Läs mer
3-Nitrofenyletyl(metyl)karbamat, Mikromol™
Produktkod. 17914376
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17914376 25 mg
1 options
Produktkod. 17914376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1497.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Nitrophenyletyl(metyl)karbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
CAS 1346242-31-6
Analyt- eller komponentnamn 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
LEDER CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn (3-nitrofenyl) N-etyl-N-metylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 224.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 224,0797 g/mol