Läs mer
3-Nitrophenyletyl(metyl)karbamat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 224.0797 |