Läs mer
3-Nitrophenyletyl(metyl)karbamat, TRC
Produktkod. 30473511
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473511 100 mg
30464457 10 g
30468003 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30473511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN503470100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346242-31-6
Molekylformel C10 H12 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 224.21
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
IUPAC-namn (3-nitrofenyl) N-etyl-N-metylkarbamat
LEDER CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
Formel vikt 224.0797