missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3-Nitrophenyl)hydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Nitrophenyl)hydrazine |
| CAS | 619-27-2 |
| Molekylformel | C6 H7 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3-Nitrophenyl)hydrazine, (m-Nitrophenyl)hydrazine, m-Hydrazinonitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c7-8-5-2-1-3-6(4-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2 |
| LEDER | NNc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (3-nitrophenyl)hydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.139 |
| Formel vikt | 153.054 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?