Läs mer
3-Nitrophenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11488746
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488746 25 g 25g
11478746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16920.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.70 SEK
    1768.65 SEK / 25g
    Save 307.05 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 3320-87-4 | C7H4N2O3 | 164,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3320-87-4
Molekylformel C7H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 164.12
MDL-nummer MFCD00007220
InChI-nyckel GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
PubChem CID 76835
IUPAC-namn 1-isocyanato-3-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophenyl isocyanate
Smältpunkt 51 °C till 53 °C
Kokpunkt 130 °C till 131 °C (11 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Irriterande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 164.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.