Läs mer
3-Nitrophenyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11337716
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11337716
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11335.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3529-82-6 | C7H4N2O2S | 180.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3529-82-6
Molekylformel C7H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 180.18
MDL-nummer MFCD00041245
InChI-nyckel OEZXLKSZOAWNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3-nitro, m-nitrophenyl isothiocyanate, 3-nitrophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 1-isothiocyanato-3-nitro-benzene, m-nitrophenylisothiocyanat, acmc-1co3y, phenyl, 3-nitro, isothiocyanate, #
PubChem CID 19050
IUPAC-namn 1-isothiocyanato-3-nitrobenzene
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 56°C to 58°C
Odör Irritating
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2094061
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 180.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.