Läs mer
3-Nitrophenylacetic acid, 99%
Produktkod. 11467114
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467114 1 g 1g
11477114 5 g 5g
11487114 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467114 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21540.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1877-73-2 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
3-nitrofenylättiksyra, är en användbar syntetisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Nitrofenylättiksyra, är en användbar syntetisk mellanprodukt
.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll dig borta från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1877-73-2
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.147
MDL-nummer MFCD00007278
InChI-nyckel WUKHOVCMWXMOOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylacetic acid, 2-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-nitro, m-nitrophenyl acetic acid, m-nitrophenylacetic acid, 3-nitrobenzeneacetic acid, acetic acid, m-nitrophenyl, ccris 2337
PubChem CID 15876
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophenylacetic acid
Smältpunkt 117°C to 120°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2050088
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 181.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.