Läs mer
3-Nitrofenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30478135
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30478135 25 g
1 options
Produktkod. 30478135 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN50310525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophenylboronic Acid
CAS 13331-27-6
Molekylformel C6H6BNO4
Kvantitet 25 g
Synonym (3-Nitrophenyl)boronic Acid, B-(3-Nitrophenyl)boronic Acid, 3-Nitrobenzeneboronic Acid, 3-Nitrophenylboronic Acid, NSC 401539, NSC 59739, m-Nitrobenzeneboronic Acid, m-Nitrophenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-10H
LEDER OB(O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn (3-nitrofenyl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 166.93
Formel vikt 167.039