Läs mer
3-Nitrophenylguanidine Nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrophenylguanidine Nitrate |
| CAS | 142992-99-2 |
| Molekylformel | C7 H8 N4 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Guanidine','N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-','nitrate (1:1), Guanidine','(2-methyl-5-nitrophenyl)-','mononitrate (9CI), (2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2/c8-7(9)10-5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H,(H4,8,9,10) |
| LEDER | NC(=N)Nc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-(3-nitrophenyl)guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vikt | 180.0647 |