Läs mer
3-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 636-95-3 |
| Molekylformel | C6H7N3O2.HCl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | m-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride, 3-Nitrophenylhydrazine Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2.ClH/c7-8-5-2-1-3-6(4-5)9(10)11;/h1-4,8H,7H2;1H |
| LEDER | Cl.NNc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (3-nitrophenyl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.6 |
| Formel vikt | 189.0305 |