Läs mer
3-Nitroftalinsyra, 95 %
Produktkod. 11492437
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492437 100 g 100g
11349459 250 g 250g
11402447 500 g 500g
11412447 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11492437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14281.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 603-11-2 | C8H5NO6 | 211,129 g/mol
3-Nitroftalsyra kan användas som startreagens vid syntes av modifierade 2-jodoxibensoesyraderivat. Det kan användas i syntesen av brucinium 2-karboxi-6-nitroftalatdihydrat (systematiskt namn: 2,3-dimetoxi-10-oxostrychnidinium-2-karboxi-6-nitroftalatdihydrat), via upphettning med brucin. Clyatt E
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Nitroftalsyra kan användas som startreagens vid syntes av modifierade 2-jodoxibensoesyraderivat. Det kan användas i syntesen av brucinium 2-karboxi-6-nitroftalatdihydrat (systematiskt namn: 2,3-dimetoxi-10-oxostrychnidinium-2-karboxi-6-nitroftalatdihydrat), via upphettning med brucin. Clyatt E
Löslighet
Lösligheten i metanol är nästan transparent. Löslig i 5% vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-11-2
Molekylformel C8H5NO6
Molekylvikt (g/mol) 211.129
MDL-nummer MFCD00007138
InChI-nyckel KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalic acid, 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, phthalic acid, 3-nitro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro, 3-nitro phthalic acid, 3-nitro-phthalic acid, 3-nitrophthalicacid, nitrophthalic acid, 3-nitrophtalic acid, m-nitrophthalic acid
PubChem CID 69043
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophthalic acid
Smältpunkt ∼214 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2054269
Formel vikt 211.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.