Läs mer
3-Nitroftalinsyra, 95 %
Produktkod. 11945051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11945051 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10235730 100 g Plastflaska 100g
10408340 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11945051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160160025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 603-11-2 | C8H5NR6 | 211,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-11-2
Molekylformel C8H5NO6
Molekylvikt (g/mol) 211.13
InChI-nyckel KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalic acid, 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, phthalic acid, 3-nitro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro, 3-nitro phthalic acid, 3-nitro-phthalic acid, 3-nitrophthalicacid, nitrophthalic acid, 3-nitrophtalic acid, m-nitrophthalic acid
PubChem CID 69043
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophthalic acid
Smältpunkt 213,0 °C till 216,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 09,823
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L (25 c). Andra lösligheter: 1g/10 ml metanol
Formel vikt 211.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Nitrophthalic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.