Läs mer
3-Nitroftalinsyra, Mikromol
Produktkod. 30459978
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30459978 25 mg
1 options
Produktkod. 30459978 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3641.300025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Nitroftalinsyra, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophthalic Acid
CAS 603-11-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Nitrophthalic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H5 N O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid, 3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Nitrophthalic acid, m-Nitrophthalic acid, NSC 3120, o-Nitrophthalic acid
InChI formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)c1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-nitroftalinsyra
Molekylvikt (g/mol) 211.13
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 211,0117 g/mol