Läs mer
3-Nitroftalinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrophthalic Acid |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| Formel vikt | 211.0117 |