Läs mer
3-Nitroftalinsyra, TRC
Produktkod. 30473294
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473294 10 g
30470307 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30473294 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN51529510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-11-2
Molekylformel C8 H5 N O6
Molekylvikt (g/mol) 211.13
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid, 3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Nitrophthalic acid, m-Nitrophthalic acid, NSC 3120, o-Nitrophthalic acid
IUPAC-namn 3-nitroftalinsyra
LEDER OC(=O)c1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophthalic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vikt 211.0117