Läs mer
3-Nitrophthalic anhydride, 97%
Produktkod. 11472548
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472548 25 g 25g
11482548 100 g 100g
11492548 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15857.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 641-70-3 | C8H3NO5 | 193.11 g/mol
4-Nitroftalsyraanhydrid är en mellanprodukt för syntes av bensimidazol PARP-hämmare I, ABT-472. Det reagerar med aminokinazolinoner för att ge ftalimidokinazolinoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Nitroftalsyraanhydrid är en mellanprodukt för syntes av bensimidazol PARP-hämmare I, ABT-472. Det reagerar med aminokinazolinoner för att ge ftalimidokinazolinoner.
Löslighet Kan sönderdelas
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 641-70-3
Molekylformel C8H3NO5
Molekylvikt (g/mol) 193.11
MDL-nummer MFCD00005921
InChI-nyckel ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalic anhydride, 4-nitroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-nitro, phthalic anhydride, 3-nitro, 3-nitro phthalic anhydride, 3-nitrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, nitro, 4-nitro-isobenzofuran-1,3-dione, 3-nitrophthalicanhydride, nitrophthalic anhydride
PubChem CID 21631
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophthalic anhydride
Smältpunkt 161°C to 166°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 179963
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation May decompose in water.
IUPAC-namn 4-nitro-l,3-dihydro-2-bensofuran-1,3-dion
Formel vikt 193.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.