missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Nitrophthalic Anhydride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15851251
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15851251 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15851251 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8209030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 641-70-3
Smältpunkt 160°C to 164°C
MDL-nummer MFCD00005921
Kvantitet 25 g
Synonym 3-Nitrophthalic anhydride, 3-Nitrophthalic anhydride
Molekylvikt (g/mol) 193.11
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.