Läs mer
3-Nitrophthalic Anhydride, TRC
Produktkod. 30478343
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30478343 10 g
1 options
Produktkod. 30478343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN51532010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophthalic Anhydride
CAS 5466-84-2
Molekylformel C8 H3 N O5
Kvantitet 10 g
Synonym 5-Nitro-1,3-isobenzofurandione, 4-Nitrophthalic Acid Anhydride, 4-Nitrophthalic Anhydride, 5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 26424
InChI formel InChI=1S/C8H3NO5/c10-7-5-2-1-4(9(12)13)3-6(5)8(11)14-7/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
IUPAC-namn 5-nitroisobenzofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 193.113
Formel vikt 193.0011