Läs mer
3-Nitroftalimid, 98 %
Produktkod. 11448156
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448156 100 g 100g
11428156 5 g 5g
11438156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15291.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 603-62-3 | C8H4N2O4 | 192,13 g/mol
3-Nitroftalimid är ett användbart färgämne för biologiska forskningsändamål. Det är en heterocyklisk nitroförening som visat sig uppvisa potentiella svampdödande aktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Nitroftalimid är ett användbart färgämne för biologiska forskningsändamål. Det är en heterocyklisk nitroförening som visat sig uppvisa potentiella svampdödande aktiviteter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen som oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-62-3
Molekylformel C8H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 192.13
MDL-nummer MFCD00041852
InChI-nyckel BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalimide, 4-nitroisoindoline-1,3-dione, phthalimide, 3-nitro, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro, nitrophthalimide, 4-nitro-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 4-nitro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione, 3-nitro-phthalimide, pubchem12007
PubChem CID 11779
IUPAC-namn 4-nitroisoindol-1,3-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophthalimide
Smältpunkt 217 °C till 221 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 179965
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 192.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.