Läs mer
3-Nitrophthalonitril, 99 %
Produktkod. 11480828
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480828 25 g 25g
11470828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25269.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 51762-67-5 | C8H3N3O2 | 173,13 g/mol
3-Nitroftalonitril är ett användbart färgämne för biologiska forskningsändamål. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel, kemikalier, färgämnen och ftalocyaninblå pigment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Nitroftalonitril är ett användbart färgämne för biologiska forskningsändamål. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel, kemikalier, färgämnen och ftalocyaninblå pigment.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51762-67-5
Molekylformel C8H3N3O2
Molekylvikt (g/mol) 173.13
MDL-nummer MFCD00191558
InChI-nyckel UZJZIZFCQFZDHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalonitrile, 2,3-dicyanonitrobenzene, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3-nitro, 3-nitrophthalodinitrile, 1,2-dicyano-3-nitrobenzene, 3-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, nitrophthalonitrile, 3-nitro-phthalonitrile, 3-nitrophthalonitrile?, acmc-209kvo
PubChem CID 162652
IUPAC-namn 3-nitrobensen-1,2-dikarbonitril
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(C#N)=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrophthalonitrile
Smältpunkt 162 °C till 165 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2263686
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 173.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.