Läs mer
3-Nitropropanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 25182-84-7 |
| Densitet | 1.21 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 138°C to 140°C/43 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00040626 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 3-Nitropropanol, 3-Nitropropanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.09 |
| Kvalitet | Research |