missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Nitropropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitropropionic Acid |
| CAS | 504-88-1 |
| Molekylformel | C3H5NO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | BNP, Bovinocidin, Hiptagenic Acid, NSC 64266, β-Nitropropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6) |
| LEDER | O=C(O)CC[N+]([O-])=O |
| IUPAC-namn | 3-nitropropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.08 |
| Formel vikt | 119.0219 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?