Läs mer
3-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10078621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10078621 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10078621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348130010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2530-26-9 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitropyridine
Namnnotering 98%
CAS 2530-26-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 35 °C till 40 °C
Färg Färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H4N2O2
MDL-nummer MFCD00234974
Kvantitet 1 g
Synonym 5-nitropyridine, pyridine, 3-nitro, 3-nitro-pyridine, pyridine,3-nitro, pubchem6646, acmc-1cb5f
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig i vatten
InChI-nyckel QLILRKBRWXALIE-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CN=C1
IUPAC-namn 3-nitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 124.10
PubChem CID 137630
Formel vikt 124.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.