Läs mer
3-nitropyridin, Mikromol™
Produktkod. 30049163
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049163 25 mg
30050313 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049163 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0553.110025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Nitropyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitropyridine
CAS 2530-26-9
Analyt- eller komponentnamn 3-Nitropyridine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H4 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine, Nicotinic Acid Impurity H
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1cccnc1
IUPAC-namn 3-nitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 124.1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 124.0273 g/mol