Läs mer
3-nitropyridin, Mikromol™
Produktkod. 30050313
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050313 100 mg
30049163 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050313 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0553.11
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Nitropyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitropyridine
CAS 2530-26-9
Analyt- eller komponentnamn 3-Nitropyridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H4 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine, Nicotinic Acid Impurity H
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1cccnc1
IUPAC-namn 3-nitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 124.1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 124,0273 g/mol