Läs mer
3-Nitropyridin, TRC
Produktkod. 30470295
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30470295 100 mg -
30469871 2.5 g 2.5g
30464540 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30470295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN519900100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2530-26-9
Molekylformel C5 H4 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 124.1
Synonym Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine
IUPAC-namn 3-nitropyridin
LEDER [O-][N+](=O)c1cccnc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitropyridine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
Formel vikt 124.0273