Läs mer
3-Nitropyridine, TRC
Produktkod. 30469871
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30469871 2.5 g 2.5g
30464540 500 mg -
30470295 100 mg -
3 options
Produktkod. 30469871
Brand: Toronto Research Chemicals TRCN5199002.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2530-26-9
Kemiskt namn eller material 3-Nitropyridine
Formel vikt 124.0273
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
IUPAC-namn 3-nitropyridine
Molekylformel C5 H4 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 124.1
LEDER [O-][N+](=O)c1cccnc1
Synonym Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine
Specifikationer
Kvantitet 2.5 g