Läs mer
3-Nitrosalicylic acid, 98%
Produktkod. p-6827180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10112874
Brand: Thermo Scientific Acros 399820010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 85-38-1 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-38-1
Molekylformel C7H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 183.12
InChI-nyckel WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro, salicylic acid, 3-nitro, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid, 3-nitro-salicylsaure, 3-nitrosalicyclic acid, wln: wnr bq cvq, acmc-209q5q
PubChem CID 6807
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrosalicylic acid
Smältpunkt 142°C to 147°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H3(OH)COOH
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,6717
Formel vikt 183.12
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Nitrosalicylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.