Läs mer
3-nitrosalicylsyra metylester, TRC
Produktkod. 30468086
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30468086 250 mg
1 options
Produktkod. 30468086 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN520905250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 22621-41-6
Molekylformel C8H7NO5
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitrophenol, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-3-nitrobenzoate, Methyl 3-Nitrosalicylate
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)10)9(12)13/h2-4,10H,1H3
LEDER COC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn Metyl-2-hydroxy-3-nitrobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 197.14
Formel vikt 197.0324