Läs mer
3-nitrosalicylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrosalicylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 183.0168 |
| Procent renhet | >95% |