Läs mer
3-nitrotoluen, 99 %
Produktkod. 10563291 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10563291 5 mL Glasflaska 5ml
10157953 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563291 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129040050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-08-1 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-08-1
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00007265
InChI-nyckel QZYHIOPPLUPUJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrotoluene, m-nitrotoluene, 3-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-3-nitro, m-methylnitrobenzene, toluene, m-nitro, meta-nitrotoluol, 3-methylnitrobenzene, m-nitrotoluol, nitrotoluene, m
PubChem CID 7422
ChEBI CHEBI:39931
IUPAC-namn 1-metyl-3-nitrobensen
LEDER CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrotoluene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 15 °C till 16 °C
Färg Brun-gul till gul
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 230 °C till 231 °C
Flampunkt 101 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4NO2
Brytningsindex 1,5450 till 1,547
Kvantitet 5 mL
Beilstein 05, 321
Merck Index 15, 6737
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol och bensen, blandbar med eter
Formel vikt 137.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Nitrotoluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.