Läs mer
3-nitrotoluen, TRC
Produktkod. 30467422
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30467422 500 mg
1 options
Produktkod. 30467422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN234461500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-methyl-3-nitrobenzene
CAS 99-08-1
Molekylformel C7 H7 N O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzene, 1-methyl-3-nitro- (9CI, ACI), 1-Methyl-3-nitrobenzene (ACI), Toluene, m-nitro- (8CI), 1-Nitro-3-methylbenzene, 3-Methyl-1-nitrobenzene, 3-Methylnitrobenzene, 3-Nitrotoluene, m-Methylnitrobenzene, m-Mononitrotoluene, m-Nitrotoluene, MNT, NSC 9578
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
LEDER Cc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-metyl-3-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Formel vikt 137.0477