Läs mer
3-Nonanol, 98%
Produktkod. 11469416
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469416 250 g 250g
11459416 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19120.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-51-1 | C9H20O | 144.258 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-51-1
Molekylformel C9H20O
Molekylvikt (g/mol) 144.258
MDL-nummer MFCD00014411
InChI-nyckel GYSCXPVAKHVAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nonanol, hexylethylcarbinol, ethylhexylcarbinol, 3-nonyl alcohol, nonan-7-ol, ethyl hexyl carbinol, acmc-1b2h7
PubChem CID 12216
IUPAC-namn nonan-3-ol
LEDER CCCCCCC(CC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nonanol
Densitet 0.824
Kokpunkt 192°C to 194°C
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 250 g
Beilstein 1719453
Formel vikt 144.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.