Läs mer
3-nonanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11498707
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498707 25 g 25g
11408717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19878.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 925-78-0 | C9H18O | 142.242 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 925-78-0
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.242
MDL-nummer MFCD00009541
InChI-nyckel IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nonanone, ethyl hexyl ketone, ethyl n-hexyl ketone, n-hexyl ethyl ketone, unii-00c380uhnl, 3-nonanone natural, fema no. 3440, acmc-209rga, octanone, methyl-9ci
PubChem CID 61235
IUPAC-namn nonan-3-one
LEDER CCCCCCC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nonanone
Smältpunkt -8°C
Densitet 0.825
Kokpunkt 187°C to 188°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 25 g
Beilstein 1700447
Formel vikt 142.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.