Läs mer
3-Nonen-2-one, 96%
Produktkod. 11439386
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439386 250 g 250g
11419386 10 g 10g
11429386 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19084.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 14309-57-0 | C9H16O | 140,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14309-57-0
Molekylformel C9H16O
Molekylvikt (g/mol) 140.23
MDL-nummer MFCD00010241
InChI-nyckel HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
Synonym 3-nonen-2-one, trans-3-nonen-2-one, e-non-3-en-2-one, e-3-nonen-2-one, 3-nonen-2-one, 3e, 3e-3-nonen-2-one, 3e-non-3-en-2-one, unii-fr0k39of16, 3e-nonen-2-one, 3-nonen-2-one fhfi
PubChem CID 5317045
LEDER CCCCC\C=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nonen-2-one
Densitet 0.848
Kokpunkt 85 °C (12 mmHg)
Flampunkt 81 °C (177 °F)
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 250 g
Beilstein 1743558
IUPAC-namn (3E)-icke-3-en-2-on
Formel vikt 140.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.