missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Nonyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nonyne |
| CAS | 20184-89-8 |
| Molekylformel | C9H16 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-5,7,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCC#CCC |
| IUPAC-namn | non-3-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.22 |
| Formel vikt | 124.1252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?