Läs mer
3-Noradamantanecarboxylic acid, 98%
Produktkod. 11442678
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442678 0.25 g 0.25g
11422678 1 g 1g
11432678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16683.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16200-53-6 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16200-53-6
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00213463
InChI-nyckel RXUUYFUQAGICCD-NLZKFAMNSA-N
Synonym 3-noradamantanecarboxylic acid, 3-noradamantane carboxylic acid, octahydro-2,5-methanopentalene-3a-carboxylic acid, 2,5-methanopentalene-3a 1h-carboxylic acid, hexahydro, 3-noradamantancarboxylic acid, 3-noradamantanecarboxylicacid, rxuuyfuqagiccd-uhfffaoysa, 3-noradamantanecarboxylate nac, hexahydro-2,5-methano-pentalene-3a-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.0<3,7> nonane-3-carboxylic acid
PubChem CID 11887834
LEDER C1C2CC3CC1CC3(C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Noradamantanecarboxylic acid
Smältpunkt 105°C to 107°C
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.