Läs mer
3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3, MedChemExpress
Produktkod. 16496398
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496398 10 mg
16478987 5 mg
16471489 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496398 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15254
MedChemExpress 3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3 is a Vitamin D3 derivative.
3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3 is a Vitamin D3 derivative.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3
CAS 163018-26-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H51NO2
Kvantitet 10 mg
Synonym 25-Hydroxy Vitamin D3 3,3’-Aminopropyl Ether
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.47 mM)
LEDER C=C1CC[C@H](OCCCN)C/C1=C/C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCC(C)(C)O)C)([H])[C@]3(C)CCC/2
Molekylvikt (g/mol) 457.73
Formel vikt 457.73
Procent renhet 99.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism