Läs mer
3’-O-(5’-Deoxy-Beta-D-ribofuranosyl) Capecitabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-O-(5'-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl) Capecitabine |
| CAS | 1262133-64-1 |
| Molekylformel | C20 H30 F N3 O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cytidine, 5'-deoxy-3'-O-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]-, 5'-Deoxy-3'-O-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Pentyl [1-[5-Deoxy-3-O-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-beta-D-ribofuranosyl]-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30FN3O9/c1-4-5-6-7-30-20(29)23-16-11(21)8-24(19(28)22-16)17-14(27)15(10(3)31-17)33-18-13(26)12(25)9(2)32-18/h8-10,12-15,17-18,25-27H,4-7H2,1-3H3,(H,22,23,28,29)/t9-,10-,12-,13-,14-,15-,17-,18+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | pentyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.47 |
| Formel vikt | 475.1966 |