Läs mer
3-O-Acetyl Ezetimibe 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Acetyl Ezetimibe 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Meth |
| CAS | 190448-56-7 |
| Molekylformel | C39 H39 F2 N O13 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-O-Acetyl Ezetimibe 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronide Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C39H39F2NO13/c1-20(43)50-31(24-6-10-26(40)11-7-24)19-18-30-32(42(37(30)47)28-14-12-27(41)13-15-28)25-8-16-29(17-9-25)54-39-36(53-23(4)46)34(52-22(3)45)33(51-21(2)44)35(55-39)38(48)49-5/h6-17,30-36,39H,18-19H2,1-5H3/t30-,31+,32-,33+,34+,35+,36-,39-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[C@@H]3[C@@H](CC[C@H](OC(=O)C)c4ccc(F)cc4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[4-[(2S,3R)-3-[(3S)-3-acetyloxy-3-(4-fluorophenyl)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-4-oxoazetidin-2-yl]phenoxy]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 767.72 |
| Formel vikt | 767.2389 |