Läs mer
3-O-Acetyl Ezetimibe, TRC
Produktkod. 30313014
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30313014 10 mg
1 options
Produktkod. 30313014 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17379510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-O-Acetyl Ezetimibe
CAS 1044664-24-5
Molekylformel C26 H23 F2 N O4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H23F2NO4/c1-16(30)33-24(17-2-6-19(27)7-3-17)15-14-23-25(18-4-12-22(31)13-5-18)29(26(23)32)21-10-8-20(28)9-11-21/h2-13,23-25,31H,14-15H2,1H3/t23-,24+,25-/m1/s1
LEDER CC(=O)O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4
IUPAC-namn [(1S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(2S,3R)-1-(4-fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxoazetidin-3-yl]propyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 451.46
Formel vikt 451.1595