Läs mer
3-O-Alpha-D-Glucosyl Isomaltol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-alpha-D-Glucosyl Isomaltol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O8/c1-5(14)11-6(2-3-18-11)19-12-10(17)9(16)8(15)7(4-13)20-12/h2-3,7-10,12-13,15-17H,4H2,1H3/t7-,8-,9+,10-,12+/m1/s1 |
| Formel vikt | 288.0845 |
| Procent renhet | >95% |